Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™Aluminiumplatten
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Fluoreszierender Indikator:
Keine
UV254
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten auf Aluminium für TLC. Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ Aluminiumplatten verfügen über Nano-Silika 60 auf hochmodernen Aluminiumplatten, die ein geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit und Temperaturstabilität aufweisen sowie problemlos zu schneiden sind.
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten mit hochauflösenden Eigenschaften.
- Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
- Die schmale Fraktionierung der Silikapartikel ermöglicht schärfere Trennungen, kürzere Entwicklungszeiten, kürzere Migrationsabstände, kleinere Proben und eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu SIL G-Platten
- Fluoreszenzindikator erhältlich: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Alugram Aluminiumbleche mit Nano-SIL Silikabeschichtung |
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | TLC-Platte |
| Fluoreszierender Indikator | Keine |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPTLC |
| Porenvolumen | 0.75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0.2 mm |
| Show More |