Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™Aluminiumplatten
Artikelnummer. p-8604017 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Fluoreszierender Indikator:
Keine
UV254
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Fluoreszierender Indikator unitSize
10185041 UV254 25 Stück
10093061 Keine 25 Stück
2 options
Artikelnummer. 10185041
Marke: Macherey-Nagel™ 818143
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten auf Aluminium für TLC. Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ Aluminiumplatten verfügen über Nano-Silika 60 auf hochmodernen Aluminiumplatten, die ein geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit und Temperaturstabilität aufweisen sowie problemlos zu schneiden sind.
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten auf Aluminium für TLC. Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ Aluminiumplatten verfügen über Nano-Silika 60 auf hochmodernen Aluminiumplatten, die ein geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit und Temperaturstabilität aufweisen sowie problemlos zu schneiden sind.
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten mit hochauflösenden Eigenschaften.
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
  • Die schmale Fraktionierung der Silikapartikel ermöglicht schärfere Trennungen, kürzere Entwicklungszeiten, kürzere Migrationsabstände, kleinere Proben und eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu SIL G-Platten
  • Fluoreszenzindikator erhältlich: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
Spezifikation
Trägermaterial Alugram™ Aluminium
Material Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25/Packung
Typ TLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPTLC
Porenvolumen 0.75 ml/g
Sorbens Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm