Spezifikation
| Material | Nano-SIL CN |
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | HPTLC-Platte |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steroide Hormone, Phenole, Konservierungsstoffe |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Mehr anzeigen |