Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL CN/UV254 HPTLC-Platte
Artikelnummer. p-8012186 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10499741 10 x 20 cm 25 Stück
1 options
Artikelnummer. 10499741
Marke: Macherey-Nagel™ 811116
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Nano-SIL CN
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ HPTLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steroide Hormone, Phenole, Konservierungsstoffe
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 20 cm