Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten Nano-SIL-Diol UV Schicht-dicke: 0,20mm, Format:10x10cm (VE=25Stck.)
Artikelnummer. 10266901 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10266901 10 x 10 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10266901 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 811120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.82 €
    408.45 € / 25 Stück
    Sparen 41.37 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HPTLC-Glasplatten in verschiedenen Plattengrößen für viele verschiedene Anwendungen. Silikagel mit Diol (OH)-Modifikation.
Spezifikation
Material Nano-SIL Diol
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ TLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steroide, Pestizide und Pflanzenbestandteile; für kritische Trennungen eine Alternative zu Silika, da es weniger empfindlich gegenüber dem Wassergehalt der Umwelt ist; führt zu reproduzierbareren Ergebnissen im Vergleich zu Silika
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm