Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2/UV254 HPTLC-Platte
Artikelnummer. 10187401 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10187401 10 x 10 cm 25 Stück
10259791 10 x 20 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187401 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 811111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 €
    342.23 € / 25 Stück
    Sparen 66.77 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Nano-SIL NH2
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ HPTLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vitamine, Zucker, Steroide, Purinderivate, Xanthine, Phenole, Nukleotide und Pestizide
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm