Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2/UV254 HPTLC-Platte
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Specifications
Specifications
| Material | Nano-SIL NH2 |
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | HPTLC-Platte |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vitamine, Zucker, Steroide, Purinderivate, Xanthine, Phenole, Nukleotide und Pestizide |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Show More |