Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2/UV254 HPTLC-Platte
Artikelnummer. p-8012187 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10187401
Marke: Macherey-Nagel™ 811111
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Nano-SIL NH2
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ HPTLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vitamine, Zucker, Steroide, Purinderivate, Xanthine, Phenole, Nukleotide und Pestizide
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm