Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Unmodifizierte Kieselgelschichten auf Glasplatten für die HPTLC
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
- Nano-Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g, mittlere Porengröße 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 2 – 10 µm
- Indikator: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silika 60 |
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Glasplatten |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Porenvolumen | 0.75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0.20 mm |
| Abmessungen (L x B) | 100 x 100 mm |