Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-Kieselgel Glasplatten
Artikelnummer. p-8012185 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Grad der Silanisierung: 100%
Grad der Silanisierung: 50%
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10206761
Marke: Macherey-Nagel™ 811062
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HPTLC-Glasplatten in verschiedenen Plattengrößen für viele verschiedene Anwendungen.Kieselgel mit Octadecyl (C18, ODS, RP18)-ModifikationKohlenstoffgehalt: ca. 14 %.
HPTLC-Glasplatten, modifiziertes Kieselgel, RP, Nano-SIL C18-100 UV254
  • Basismaterial: Glasplatten mit Kieselgel
  • Modus:Umkehrphase
  • Schichthärte:Standard, weich
Adsorptionsmittel:
  • Kieselgel mit Octadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation
  • Phase Nano-SIL C18-100 UV254
  • UV-Indikator:Ja
  • Partikeltyp:Vollständig poröse Partikel (FPP)
  • Partikelform:Unregelmäßig
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelgröße 2 – 10 μm
  • Bindemittel:Ja
Indikatoren:
Diese Platte kann mit verschiedenen UV-Indikatoren verwendet werden – mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV (254 nm); spezielles anorganisches Fluoreszenz-Pigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV (366 nm).
Bindemittel:
Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Empfohlene Anwendungen:
Alkaloide, Aminosäuren, Barbiturate, Arzneimittel, Flavonoide, Indolderivate, optische Aufheller, Peptide, Phenole, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH), Konservierungsstoffe, Umkehrphasen (RP), Steroide, Pflanzenöle (Identifizierung von Fettölen gemäß EP)
Allgemeine Merkmale der TLC-Glasplatte von Macherey-Nagel:
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Trägermaterialien
  • Die Platte kann zur eindeutigen Identifizierung problemlos beschriftet werden
  • Glasplatten sind robust, hitzebeständig und chemisch beständig gegenüber allen gängigen mobilen Phasen- und Visualisierungsreagenzien.
  • Erhöhte Trennleistung durch optimierte Partikelgrößenverteilung
  • Eine staubfreie Platte ermöglicht eine komfortable Handhabung und vermeidet die Kontamination der TLC-Kammer durch Silika
Spezifikation
Trägermaterial Nano Silika
Beschreibung Grad der Silanisierung: 100%
Material Nano Silikon
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche 500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm