Beschreibung
Thermo Scientific™ nanoCell Zubehör ermöglicht genaue und empfindliche Messungen bei Proben mit kleinen Volumina.
Das nanoCell Zubehör ermöglicht die Messung von Probenvolumina von unter einem Mikroliter bis hin zu Millilitern mithilfe desselben Spektrophotometers. Verwenden Sie Großvolumen- oder Einwegküvetten für bestimmte Assays und das nanoCell Zubehör für Mikroliterproben. Mit dem nanoCell Zubehör verfügen Sie über alle Eigenschaften eines qualitativen Thermo Scientific Spektrophotometers und können darüber hinaus Messungen kleiner Volumina vornehmen.
- Kein Abgleich erforderlich; die nanoCell einfach einsetzen, Probe laden, und genaue Ergebnisse erhalten.
- Auswechselbares Zubehör ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zwischen Messungen großer und kleiner Volumina
- Zur Verwendung mit Probengrößen von 0,7 bis 5,0 μl
- Empfindlichkeit für Messungen von DNA-Konzentrationen zwischen 4,0 und 4.500 μg/ml
- Die schnelle Reinigung mit Labortüchern ermöglicht einen hohen Probendurchsatz und hervorragende Performance in Bezug auf die Verhinderung von Probenverschleppung.
Empfohlen für:
Biowissenschaften
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | NanoCell, 1,0 mm Pfadlänge |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioMate 3, GENESYS 10 Bio |
| Schichtdicke | 1,0 mm |