Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Eight UV/VIS-Spektralphotometer
Artikelnummer. 31921059 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Mikrovolumen-UV/VIS-Spektralphotometer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
31921059 Mikrovolumen-UV/VIS-Spektralphotometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31921059 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. NDEGL
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöhen Sie die Erfolgschancen Ihrer Analysen mit dem Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight UV-Vis-Spektralphotometer für eine effiziente quantitative und qualitative Analyse Ihrer Proben. Ideal für Wissenschaftler in den Bereichen Pharma und Biotech sowie Hochschulen, die eine größere Anzahl von Nukleinsäure- und Proteinproben bestimmen.
Erhöhen Sie die Erfolgschancen Ihrer Analysen mit dem Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight UV-Vis-Spektralphotometer für eine effiziente quantitative und qualitative Analyse Ihrer Proben. Ideal für Wissenschaftler in den Bereichen Pharma und Biotech sowie Hochschulen, die eine größere Anzahl von Nukleinsäure- und Proteinproben bestimmen. Das NanoDrop Eight bestimmt 8 Proben auf einmal in weniger als 20 Sekunden. Die Software identifiziert Probenverunreinigungen und meldet die tatsächliche Probenkonzentration mit der integrierten Thermo Scientific™ Acclaro™ Sample Intelligence Technologie. Die optionale Software erleichtert die Vorgaben des 21 CFR Teil 11.
Quantifizieren Sie Ihre Proben zuverlässig mit dem NanoDrop Eight Mehrkanal-Spektralphotometer. Dies ist das NanoDrop 8000 der nächsten Generation mit verbesserter Hardware und den besten Softwarefunktionen des Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC Spektralphotometers.
Acclaro Contaminant Identification für hochqualitative Proben
Stellen Sie die tatsächliche Konzentration Ihrer Nukleinsäuren oder Ihres Proteins ohne störende Interferenzen durch Kontaminanten fest. Wenn Sie die Zusammensetzung Ihrer Proben kennen, können Sie die nachgeschalteten Experimente gleich beim ersten Mal richtig durchführen.
• Identifizierung von Kontaminanten: Erkennung gängiger Kontaminanten in Nukleinsäure- und Proteinproben, die nachgeschaltete Reaktionen hemmen oder die berechneten Konzentrationen fälschlicherweise erhöhen könnten
• Korrigierte Berechnungen: Anwendung chemometrischer Algorithmen, um die tatsächliche Konzentration Ihres Analyten ohne die Kontaminanten zu bestimmen
• Unterscheidung von DNA und RNA: Die Algorithmen können Säugetier-RNA, die eine dsDNA-Probe verunreinigt, oder dsDNA, die eine RNA-Probe verunreinigt, identifizieren
NanoDrop Eight Verbesserungen
• Größerer dynamischer Bereich: Bestimmung höher konzentrierter Proben ohne Verdünnung – bis zu 10.000 ng/µl dsDNA oder 145 mg/ml IgG
• Funktionen zur automatischen Messwert- und Blindwerterfassung (Auto-Measure und Auto-Blank): Die Verarbeitung mehrerer Proben wird mit sofortigen Messungen vereinfacht. Diese werden mit aufliegendem Sockelarm durchgeführt. Diese Funktionen können ein- oder ausgeschaltet werden
• Ergonomisches beidhändiges Pipettieren: Der Sockel ist senkrecht zur Vorderseite des Geräts ausgerichtet, was eine natürliche Pipettierbewegung für den Anwender ermöglicht; die Pipettenführung ist magnetisch und kann von einer Seite zur anderen bewegt werden, sodass Links- und Rechtshänder die Proben schnell und bequem dosieren können
• Automatischer Export für LIMS: Legen Sie ein Verzeichnis fest, in das die Daten automatisch exportiert werden sollen; lassen Sie Ihre LIMS-Software den Ordner durchsuchen, um die Daten des NanoDrop Eight Geräts zur Archivierung zu übernehmen
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften leicht gemacht
Die optionale Thermo Scientific™ SciVault™ Software unterstützt Ihr Labor bei der Einhaltung von Bundesdatenschutzvorschriften
in allen Phasen.
• Rationalisierung der Verwaltung: Die optionale SciVault Software lässt sich in die Benutzeroberfläche der NanoDrop Eight Software integrieren
• Einhaltung der Anforderungen des 21 CFR Part 11 der US-amerikanischen FDA: Kontrollieren Sie den Zugriff auf Benutzerkonten, wenden Sie digitale Signaturen an und prüfen Sie Audit-Protokolle
• Vernetzung mehrerer Geräte: Installieren Sie die SciVault Software auf einem zentralen Computer, um Berechtigungen zu kontrollieren und Audit-Protokolle für mehrere NanoDrop Eight Geräte in verschiedenen Laboren einzusehen
• Validierung Ihrer Systeme: Dokumente und Services für IQ/OQ sind verfügbar, um zu bestätigen, dass Ihr Gerät innerhalb der Herstellerspezifikationen arbeitet
Software-Updates, um Ihre Zeit produktiver zu gestalten
• Sofort einsatzbereit: Die NanoDrop Eight Software wird vorprogrammiert mit den am häufigsten verwendeten Messanwendungen geliefert, einschließlich dsDNA, RNA, Protein A280 und UV/VIS
• Ständige Verbesserung: Durch die Anregungen der Anwender wird die NanoDrop Software ständig weiterentwickelt und mit Updates versehen, die für mehr Möglichkeiten und Effizienz im Labor sorgen. Besuchen Sie thermoscientific.com/nanodropsw, um die neuesten Softwareanwendungen anzuzeigen und herunterzuladen. Registrieren Sie Ihr Gerät dort, damit Sie keine Verbesserungen verpassen.
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit 3 % bei 0,97 A, 302 nm, 23 °C ± 2 °C
Extinktionsbereich 0,04 bis 200 Abs (entspricht 10 mm)
Beschreibung NanoDrop Eight UV/VIS-Spektralphotometer
Nachweisgrenzen 2,0 bis 10.000 ng/μl dsDNA; 0,03 bis 145 mg/ml IgG
Detektortyp Linearer CMOS-Bildsensor mit 2.048 Elementen
Abmessungen (L x B x H) 24 x 33 x 17 cm (9,4 x 13 x 6,7 in.)
Lichtquelle Xenon-Blitz
Produktlinie NanoDrop Eight
Typ Mikrovolumen-UV/VIS-Spektralphotometer
Spannung 100/240 V
Wavelength Range 190 bis 850 nm
Messbereich 8 Proben in ≤ 20 s
Schichtdicke 1,0 mm, 0,2 mm, 0,1 mm (automatische Anpassung)
Leistungsaufnahme 3 W im Standby; 15 W unter Arbeitsbedingungen
Probenvolumen (metrisch) 1 bis 2 μl
Spektrale Auflösung ≤ 1,8 nm (FWHM bei Hg 254 nm)
Gewährleistung 1 Jahr
Wellenlängengenauigkeit ±1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 8,2 lb.
Gewicht (metrisch) 3,7 kg