Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer
Artikelnummer. 31921085 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
ND Lite Plus
Drucker inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Drucker inklusive Packungsgröße
31921085 ND Lite Plus Nein 1 Stück
31921094 ND Lite Plus Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31921085 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. NDLPLUSGL
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus Mikrovolumen-Spektralphotometer der Einstiegsklasse ermöglicht die schnelle und einfache Bewertung von Probenkonzentrationen und Reinheitsgraden. Das Gerät liefert präzise Bestimmungen in einem anwenderfreundlichen, kostengünstigen Paket. Ideal für Ausbildungs- und Forschungslabore.
Beim Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus handelt es sich um ein Mikrovolumen-Spektralphotometer der Einstiegsklasse. Es ist die ideale Ergänzung zu den voll ausgestatteten Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC und NanoDrop Eight Spektralphotometern und ermöglicht die schnelle und einfache Bewertung von Probenkonzentrationen und Reinheitsgraden. Obwohl dieses Gerät über weniger Funktionen als unsere Premium-Modelle verfügt, liefert es schnelle, präzise Bestimmungen in einem anwenderfreundlichen, kostengünstigen Paket.
Das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer ist ein nützliches Hilfsmittel für Lehrzwecke und eignet sich auch ideal für Bestimmungen im Rahmen von Qualitätskontrollen in betriebsamen Forschungslaboren. Bestimmen Sie Konzentrationen aufgereinigter DNA, RNA und von Proteinen bis zu 30 Abs und berechnen Sie die kritischen Reinheitsgrade A260/A280 und A260/A230 mit der bewährten NanoDrop Technologie.
Spektralphotometer für Labore
Das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer ist für Routinebestimmungen von Nukleinsäure- und Proteinproben mit einem Volumen von lediglich 1 bis 2 μl konzipiert. Unsere bahnbrechende Probenretentionstechnologie macht die Verdünnung hochkonzentrierter Proben überflüssig und erleichtert so die Messungen. Pipettieren Sie Ihre Probe direkt auf den Sockel für optische Messungen, führen Sie die Messung durch und wischen Sie anschließend alles mit einem fusselfreien Tuch ab. Dank des kompakten Designs mit integrierten Bedienelementen und Software benötigt das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer nur wenig Platz auf Ihrer Laborbank.
Das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer ist mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinem modernen Industriedesign das bevorzugte Gerät für Standardbestimmungen im Mikrovolumenbereich. Selbst bei knappem Budget braucht Ihr Labor nicht auf ein NanoDrop zu verzichten.
Vertrauen in Ihre Ergebnisse
  • Standardbestimmungen
    • Konzentrationsbestimmung von aufgereinigter DNA, RNA und Protein bis zu 30 Abs
      • Bis zu 1.500 ng/μl dsDNA
      • Bis zu 1.200 ng/μl RNA
      • Bis zu 45 mg/ml BS
    • Berechnung der kritischen Reinheitsgrade A260/A280 und A260/A230
  • Schnelle und präzise Bestimmungen mit einem Volumen von lediglich 1 bis 2 μl: Spart wertvolle Proben und vermeidet Abfall
  • Die Probenretentionstechnologie nutzt die Oberflächenspannung, um die Probe an Ort und Stelle zu halten: Es werden keine Küvetten oder teuren Verbrauchsmaterialien benötigt
  • Intuitive Benutzeroberfläche
    • Integrierte Touchscreen-Bedienung
    • Kein Computer erforderlich
  • Datenspeicherung und Datentransfer
    • Lokale Speicherung der letzten 1.000 Messungen; Export der Daten auf ein USB-Gerät
  • Optionaler Drucker für Kryoetiketten erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Kompakt und tragbar: Findet auf jeder Laborbank Platz und steht direkt für Ihr nächstes Experiment bereit
  • Erschwingliche Preise für knappe Budgets
Ziele erreichen
  • Akademische Lehre: Vermitteln Sie Studenten die Grundlagen der Molekularbiologie und experimentelle Techniken mit Hilfe eines branchenführenden Geräts
  • Akademische Forschungslabore: Erleichtert die Forschung und die Veröffentlichung Ihrer neuesten Forschungsergebnisse
  • Biotech-Start-ups: Beschleunigt die Entwicklung neuer Produkte
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit 3 % bei 0,97 A, 302 nm, 23 ± 2°C Abs/mm bei 25 °C
Extinktionsbereich 0,04 bis 30 Abs (entspricht 10 mm)
Zertifizierung/Konformität UL/CSA und CE
Kompatibilität Nur lokale Steuerung
Konzentration 1.500 ng/μl (1.200 ng/μl) dsDNA (RNA)45 mg/ml (21 mg/ml) BSA (IgG)
Anschlüsse USB-2.0-Anschluss
Tiefe (metrisch) 22 cm
Nachweisgrenzen 2,0 ng/μl (1,6 ng/μl) dsDNA (RNA)0,06 mg/ml (0,03 mg/ml) BSA (IgG)
Detektortyp Linearer CMOS-Bildsensor mit 2.048 Elementen
Display LCD-Touchscreen
Lichtquelle Xenon-Blitz
Produktlinie Mikrovolumen
Typ Microvolume UV-Vis Spectrophotometer
Spannung 100/240 V
Wavelength Range 230 nm, 260 nm, 280 nm
Stellfläche 27 x 22 x 22 cm (0,6 x 8,7 x 8,7 Zoll); B x T x H
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantifizierung von Nukleinsäuren, DNA, RNA und Proteinen
Höhe (metrisch) 22 cm
Enthält ND Lite Plus
Material Probensockel – Edelstahl 303 und Quarzfaser
Messzeit ≤ 5 Sekunden
Anzahl Proben 1
Schichtdicke 1,0 mm und 0,2 mm (automatische Einstellung)
Leistungsaufnahme 18 W (Standby < 3 Watt)
Drucker inklusive Nein
Prozessor Standalone control with data export via USB Flash Drive
Probenvolumen (metrisch) 1 bis 2 μl
Spektrale Auflösung ≤ 1,8 nm (FWHM bei Hg 254 nm)
Systemvoraussetzungen Eigenständige Steuerung mit Datenexport über USB-Flash-Laufwerk
Gewährleistung 2 Jahr
Wellenlängengenauigkeit ±1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 6,0 lbs. (ohne Drucker)
Gewicht (metrisch) 2,7 kg (ohne Drucker)
Breite (metrisch) 27 cm