Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer
Das Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus Mikrovolumen-Spektralphotometer der Einstiegsklasse ermöglicht die schnelle und einfache Bewertung von Probenkonzentrationen und Reinheitsgraden. Das Gerät liefert präzise Bestimmungen in einem anwenderfreundlichen, kostengünstigen Paket. Ideal für Ausbildungs- und Forschungslabore.
Spezifikation
| Extinktionsbereich | 0,04 bis 30 Abs (entspricht 10 mm) |
|---|---|
| Zertifizierung/Konformität | UL/CSA und CE |
| Kompatibilität | Nur lokale Steuerung |
| Anschlüsse | USB-2.0-Anschluss |
| Tiefe (metrisch) | 22 cm |
Beschreibung
Beim Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus handelt es sich um ein Mikrovolumen-Spektralphotometer der Einstiegsklasse. Es ist die ideale Ergänzung zu den voll ausgestatteten Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC und NanoDrop Eight Spektralphotometern und ermöglicht die schnelle und einfache Bewertung von Probenkonzentrationen und Reinheitsgraden. Obwohl dieses Gerät über weniger Funktionen als unsere Premium-Modelle verfügt, liefert es schnelle, präzise Bestimmungen in einem anwenderfreundlichen, kostengünstigen Paket.
Das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer ist ein nützliches Hilfsmittel für Lehrzwecke und eignet sich auch ideal für Bestimmungen im Rahmen von Qualitätskontrollen in betriebsamen Forschungslaboren. Bestimmen Sie Konzentrationen aufgereinigter DNA, RNA und von Proteinen bis zu 30 Abs und berechnen Sie die kritischen Reinheitsgrade A260/A280 und A260/A230 mit der bewährten NanoDrop Technologie.
Das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer ist für Routinebestimmungen von Nukleinsäure- und Proteinproben mit einem Volumen von lediglich 1 bis 2 μl konzipiert. Unsere bahnbrechende Probenretentionstechnologie macht die Verdünnung hochkonzentrierter Proben überflüssig und erleichtert so die Messungen. Pipettieren Sie Ihre Probe direkt auf den Sockel für optische Messungen, führen Sie die Messung durch und wischen Sie anschließend alles mit einem fusselfreien Tuch ab. Dank des kompakten Designs mit integrierten Bedienelementen und Software benötigt das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer nur wenig Platz auf Ihrer Laborbank.
Das NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer ist mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinem modernen Industriedesign das bevorzugte Gerät für Standardbestimmungen im Mikrovolumenbereich. Selbst bei knappem Budget braucht Ihr Labor nicht auf ein NanoDrop zu verzichten.
Vertrauen in Ihre Ergebnisse
- Standardbestimmungen
- Konzentrationsbestimmung von aufgereinigter DNA, RNA und Protein bis zu 30 Abs
- Bis zu 1.500 ng/µl dsDNA
- Bis zu 1.200 ng/µl RNA
- Bis zu 45 mg/ml BS
- Berechnung der kritischen Reinheitsgrade A260/A280 und A260/A230
- Konzentrationsbestimmung von aufgereinigter DNA, RNA und Protein bis zu 30 Abs
- Schnelle und präzise Bestimmungen mit einem Volumen von lediglich 1 bis 2 µl: Spart wertvolle Proben und vermeidet Abfall
- Die Probenretentionstechnologie nutzt die Oberflächenspannung, um die Probe an Ort und Stelle zu halten: Es werden keine Küvetten oder teuren Verbrauchsmaterialien benötigt
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Integrierte Touchscreen-Bedienung
- Kein Computer erforderlich
- Datenspeicherung und Datentransfer
- Lokale Speicherung der letzten 1.000 Messungen; Export der Daten auf ein USB-Gerät
- Optionaler Drucker für Kryoetiketten erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kompakt und tragbar: Findet auf jeder Laborbank Platz und steht direkt für Ihr nächstes Experiment bereit
- Erschwingliche Preise für knappe Budgets
Ziele erreichen
- Akademische Lehre: Vermitteln Sie Studenten die Grundlagen der Molekularbiologie und experimentelle Techniken mit Hilfe eines branchenführenden Geräts
- Akademische Forschungslabore: Erleichtert die Forschung und die Veröffentlichung Ihrer neuesten Forschungsergebnisse
- Biotech-Start-ups: Beschleunigt die Entwicklung neuer Produkte
Spezifikation
| 0,04 bis 30 Abs (entspricht 10 mm) | |
| Nur lokale Steuerung | |
| 22 cm | |
| LCD-Touchscreen | |
| Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | |
| Quantifizierung von Nukleinsäuren, DNA, RNA und Proteinen | |
| Probensockel – Edelstahl 303 und Quarzfaser | |
| 1,0 mm und 0,2 mm (automatische Einstellung) | |
| Eigenständige Steuerung mit Datenexport über USB-Flash-Laufwerk | |
| 27 cm |
| UL/CSA und CE | |
| USB-2.0-Anschluss | |
| Linearer CMOS-Bildsensor mit 2.048 Elementen | |
| Xenon Flash | |
| 230 nm, 260 nm, 280 nm | |
| 22 cm | |
| 1 | |
| ≤ 1,8 nm (FWHM bei Hg 254 nm) | |
| Ein Jahr |