Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Artikelnummer. 31921051 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kalibrier-Kontroll-Kit
NanoDrop PR-1 Rekonditionierungs-Kit
PV-1 Leistungsüberprüfung
PV-8 Leistungsüberprüfung
Wässrige Kaliumdichromat-Lösung (K2Cr207)
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
31921051 NanoDrop PR-1 Rekonditionierungs-Kit 1 Stück
31921070 Wässrige Kaliumdichromat-Lösung (K2Cr207) 1 Stück
16411591 Kalibrier-Kontroll-Kit -
31921052 Kalibrier-Kontroll-Kit 1 Stück
17732867 PV-1 Leistungsüberprüfung -
31921103 PV-1 Leistungsüberprüfung 1 Stück
16431591 PV-1 Leistungsüberprüfung -
30089480 PV-8 Leistungsüberprüfung 1 Stück
31921081 PV-8 Leistungsüberprüfung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31921051 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. CHEMPR1KIT
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Dieses Kit ermöglicht die Rekonditionierung von "aus dem Ruder gelaufenen" Probenmesssockeln in einen hydrophoben Zustand (ausführliche Informationen in der Gebrauchsanleitung). Das PR-1 Kit besteht aus einem kleinen Schraubverschlussfläschchen mit einem speziell formulierten Gemisch und 25 praktischen Applikatoren. Das Kit ist separat zum Gerät erhältlich.
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ NanoDrop™ Spektralphotometern.
Inhalt:
Kleines Schraubverschlussfläschchen mit einem speziell formulierten Gemisch und 25 praktische Tupfer
Spezifikation
Typ NanoDrop PR-1 Rekonditionierungs-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Thermo Scientific NanoDrop Spektrophotometer