Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Reagents
Artikelnummer. 31921103 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kalibrier-Kontroll-Kit
NanoDrop PR-1 Rekonditionierungs-Kit
PV-1 Leistungsüberprüfung
PV-8 Leistungsüberprüfung
Wässrige Kaliumdichromat-Lösung (K2Cr207)
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
31921103 PV-1 Leistungsüberprüfung 1 Stück
31921070 Wässrige Kaliumdichromat-Lösung (K2Cr207) 1 Stück
31921052 Kalibrier-Kontroll-Kit 1 Stück
16411591 Kalibrier-Kontroll-Kit -
31921051 NanoDrop PR-1 Rekonditionierungs-Kit 1 Stück
17732867 PV-1 Leistungsüberprüfung -
16431591 PV-1 Leistungsüberprüfung -
30089480 PV-8 Leistungsüberprüfung 1 Stück
31921081 PV-8 Leistungsüberprüfung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31921103 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CHEMPV1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Features include:
  • Solution with certified absorbance values
  • Use to create a record of correct photometric performance of a NanoDrop One spectrophotometer
Spezifikation
Typ PV-1 Leistungsüberprüfung
Zur Verwendung mit (Geräte) NanoDrop Ultra, NanoDrop One and NanoDrop OneC spectrophotometers
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern