Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Ultra Spektralphotometer und Fluorometer
Artikelnummer. 31921053 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
NanoDrop FL UV-Vis Spektralphotometer und Fluorometer für Mikrovolumen
NanoDrop Ultra UV-Vis Spektralphotometer für Mikrovolumen
NanoDrop UltraC FL UV-Vis Spektralphotometer und Fluorometer für Mikrovolumen
NanoDrop UltraC UV/VIS Spektralphotometer für Mikrovolumen
Probenvolumen (metrisch):
Extinktion: mindestens 1 μL, Fluoreszenz: mindestens 2 μL
Mindestens 1 μL
Spektren-Bandbreite:
≤1,8 nm (FWHM bei Hg 254 nm)
≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
1,8 nm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Probenvolumen (metrisch) Spektren-Bandbreite Packungsgröße
31921053 NanoDrop UltraC FL UV-Vis Spektralphotometer und Fluorometer für Mikrovolumen Extinktion: mindestens 1 μL, Fluoreszenz: mindestens 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) 1 Stück
31921101 NanoDrop Ultra UV-Vis Spektralphotometer für Mikrovolumen Mindestens 1 μL 1,8 nm 1 Stück
31921098 NanoDrop UltraC UV/VIS Spektralphotometer für Mikrovolumen Mindestens 1 μL ≤1,8 nm (FWHM bei Hg 254 nm) 1 Stück
31921066 NanoDrop UltraC FL UV-Vis Spektralphotometer und Fluorometer für Mikrovolumen Extinktion: mindestens 1 μL, Fluoreszenz: mindestens 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) 1 Stück
31921082 NanoDrop FL UV-Vis Spektralphotometer und Fluorometer für Mikrovolumen Extinktion: mindestens 1 μL, Fluoreszenz: mindestens 2 μL ≤1,8 nm (FWHM bei Hg 254 nm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31921053 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. NDULTRACFLGL
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Spektrophotometer und Fluorometer versetzen Wissenschaftler in die Lage, Nukleinsäuren und Proteine mit erhöhter Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu quantifizieren und zu bewerten.
Die Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Spektrophotometer und Fluorometer stellen die nächste Generation von Mikrovolumen-Messungen dar. Diese hochmodernen Geräte bieten eine außergewöhnliche Genauigkeit und Empfindlichkeit für die Nukleinsäure- und Proteinanalyse mit Probenvolumina bis hinunter zu 1,0 µl. Das NanoDrop Ultra wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten zu beschleunigen, darunter Genomik, Proteomik, Molekularbiologie, Biotechnologie, Pharmazie und Biowissenschaften. Es bietet beispiellose Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in einem kompaktem Gerät.
New NanoDrop™ Ultra Fluorescence Assays are now available for NanoDrop Ultra FL and UltraC FL instruments. The NanoDrop™ Ultra dsDNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-DSDNA-BR) and NanoDrop™ Ultra RNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-RNA-BR) deliver highly accurate, interference-free quantification across a broad 10-1,000 ng/μL range–offering greater sensitivity and reliability than traditional UV absorbance methods while preserving precious samples for downstream applications. The NanoDrop™ Ultra FL-1 Fluorescence Verification Kit (Cat. No. CHEM-FL1-KIT) helps maintain optimal fluorometer performance with multi-wavelength verification for routine quality assurance. Expand your NanoDrop Ultra workflow with enhanced precision, confidence, and compliance-ready performance.
Avoid costly setbacks in your workflow with an understanding of sample quality like never before using the Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Microvolume UV-Vis Spectrophotometers and Fluorometers. Innovative Thermo Scientific™ Acclaro™ Sample Intelligence technology is built into every instrument for improved measurement accuracy and contaminant identification. Quantify and qualify DNA, RNA, and protein samples in seconds with only 1-2μL, and obtain full-spectral data before you decide to use samples in downstream applications. Cuvette compatible models are also available for additional flexibility.
Paired with its compact design and large high-resolution 10.1 in. touch screen interface, the NanoDrop Ultra spectrophotometers are a perfect fit for users looking for flexibility and convenience. The optional Acclaro Pro software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL), compatible with the NanoDrop Ultra instruments, unlocks elevated accuracy for highly concentrated samples with an improved algorithm. This is the next generation NanoDrop single channel instrument with improved hardware and software features over the beloved NanoDrop 2000/2000c and NanoDrop One/OneC Spectrophotometers.
Acclaro Sample Intelligence Technology
Acclaro technology enhances user understanding of sample quality while delivering accurate quantitative measurements. Early identification of contaminants can prevent failure of downstream applications and save days of troubleshooting.
  • Contaminant detection and analysis – offers a comprehensive evaluation of sample purity AND corrects sample absorbance, empowering users to confidently identify, quantify, and mitigate contaminants. Plant and bacteria DNA and RNA differentiations are available for researchers, scientists, and professionals in fields such as agriculture, plant biology, microbiology, and genetic engineering.
  • Sample integrity insight - provides real-time alerts when bubbles are detected in your sample which could otherwise lead to inaccurate measurements.
  • Reliable accuracy – ensures measurement integrity with embedded sensor and digital image analysis.
Tools to aid in 21 CFR Part 11 compliance
Optional Thermo Scientific™ SciVault™ 2 software installs on either the instrument or a companion PC and gives labs the tools they need to comply with US FDA 21 CFR Part 11.
  • Compliance made easy – SciVault 2 (Cat. No. NDU-SCIVAULT2) integrates into the NanoDrop Ultra software user interface and controls user account management, user account access, digital signatures, and audit logs.
  • On-board options – software is available to be run directly on the local instrument through on-board user account management or you can connect your instrument to your domain to use your Windows account management.
  • Centralized solution - install SciVault 2 software on a central computer to control privileges and view audit logs across multiple NanoDrop Ultra instruments in different labs.
Streamlined workflow
  • Fully integrated qPCR recipe calculator - use the built-in library of kits, or add your favorite, to let the software run the math for you. The qPCR recipe calculator suggests how to prepare the reaction based on your sample's concentration.
  • Auto-Measure and Auto-Blank functions – multi-sample processing can be streamlined with instant measurements that occur when the pedestal arm is down. These functions can be turned ON or OFF with a single tap on the screen.
Advanced connectivity for data storage, printing and sharing
  • Export to the cloud – export data directly to popular cloud storage services like Microsoft OneDrive, Google Drive, and Thermo Fisher Connect.
  • Direct LIMS integration – send data directly into your LIMS with the assistance of an integrated RESTful API.
  • Easy data-to-printer options – Print your results directly from the NanoDrop Ultra instrument via Wi-Fi, Ethernet or USB printer connection; print exported data from your PC using the Nanodrop Ultra PC Control software.
  • Data Your Way – customize and preview the information included in the data file prior to export to ensure it meets any downstream needs.
Accuracy beyond expectations with the Acclaro Pro Software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL)
This optional software package includes new versions of the most popular measurement applications which are unlocked from the factory, providing ±5% Error throughout the absorbance dynamic range.
  • Accurate high concentration measurements – absorbance measurements within 5% error up to 550 Abs (10 mm equivalent) – up to 400 mg/mL IgG or 18,000 ng/μL.
  • Quick dilution-free process – take triplicate measurements on the pedestal in 2 minutes.
  • Enhanced calibration – bundled purchases get an additional calibration from the factory to calibrate the instrument for exceptional accuracy within the Acclaro Pro applications.
For research use only; not for diagnostic purposes.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle NanoDrop-Geräte tragen das CE- und das UL/CSA-Prüfzeichen.
Kompatibilität DYMO 550 Turbo-Drucker, Bluetooth-Tastatur, Maus und Barcode-Lesegerät
Konzentration dsDNA: Messplatz: 27.500 ng/μL BSA (IgG): Messplatz: 820 (400) mg/ml
Anschlüsse 2x USB-A-Ports, 1x USB-C-Port, Ethernet, Bluetooth™, Wi-Fi
Nachweisbereich dsDNA: Messplatz: 1,0 ng/μL, Küvette: 0,2 ng/μL, BSA (IgG): Messplatz: 0,03 (0,015) mg/ml, Küvette: 0,006 (0,003) mg/ml
Detektortyp CMOS-Linearbildsensor mit 2048 Elementen
Display 10 Zoll High-Definition-Farbmonitor
Abmessungen (L x B x H) 12.6 x 7.1 x 11.0 in (32 x 18 x 28 cm)
Sprachen Chinese, English, French, Japanese, German, Spanish, Polish, Italian, Korean
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe, blaue LED, rote LED
Produktlinie NanoDrop
Spektren-Bandbreite ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
Spannung 12 VDC
Wavelength Range 190 to 850 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure A260, A260/A280, A260/A230 und markierte Nukleinsäuren, Oligos, Protein A280 und A205, Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein Lowry, markierte Proteine, dsDNA-Fluoreszenz, RNA-Fluoreszenz, Fluorometer, OD600, Kinetik, UV-Vis und benutzerdefinierte Methoden, Acclaro Pro Anwendungen
Enthält NanoDrop UltraC FL UV-Vis Spektralphotometer und Fluorometer für Mikrovolumen
Tastenfeld Intergrierter Touchscreen
Messzeit Standard: ≤7 sec., Fluoreszenz: ≤10 sec., Acclaro Pro: ≤30 sec.
Schichtdicke 0,030 bis 1,0 mm (automatische Bereichsauswahl)
Photometrische Genauigkeit 3 % bei 0,97 A, 302 nm (Extinktion, angegeben in Abs/mm bei 25°C)
Photometrischer Bereich Entspricht 10 mm: Messplatz 0-550 A, Küvette 0-1,5 A
Leistungsaufnahme Betrieb: 15 W, Standby: 7 W
Prozessor Custom Linux
Wiederholgenauigkeit Typisch: 0,002 A (1,0 mm Pfad) oder 1 %VK, je nachdem, welcher Wert größer ist (SD von 10 Einzelmessungen bei 0,97 A)
Probentemperatur Temperaturkontrolle (nur Küvette) 37°C
Probenvolumen (metrisch) Extinktion: mindestens 1 μL, Fluoreszenz: mindestens 2 μL
Systemvoraussetzungen Windows 10 or Windows 11
Gewährleistung 2 Jahre
Wellenlängengenauigkeit ±1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) Ungefähr 9,0 Ib
Gewicht (metrisch) 4.1 kg