Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Ultra Acclaro Pro Pakete
Artikelnummer. 30284127 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
ND FL und Acclaro Pro
ND Ultra Instrument, AcclaroPro
ND UltraC + Acclaro Pro
ND UltraC FL und Acclaro Pro
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
30284127 ND UltraC + Acclaro Pro 1 Stück
31921068 ND Ultra Instrument, AcclaroPro 1 Stück
31921075 ND UltraC + Acclaro Pro 1 Stück
31921091 ND FL und Acclaro Pro 1 Stück
30484966 ND UltraC FL und Acclaro Pro 1 Stück
31921073 ND UltraC FL und Acclaro Pro 1 Stück
31921048 ND UltraC FL und Acclaro Pro 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30284127 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. NDULTRACAPGL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beim Kauf eines Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Acclaro Pro Pakets erhalten Sie ein NanoDrop Ultra Gerät mit werkseitig freigeschalteten, aktualisierten Versionen der gängigsten Messanwendungen, die genauere Messungen im gesamten dynamischen Extinktionsbereich gewährleisten.
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Spektrophotometer und Fluorometer stellen die nächste Generation von Mikrovolumen-Messungen dar. Diese hochmodernen Geräte bieten eine außergewöhnliche Genauigkeit und Empfindlichkeit für die Nukleinsäure- und Proteinanalyse mit Probenvolumina bis hinunter zu 1,0 µl. Das NanoDrop Ultra wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten zu beschleunigen, darunter Genomik, Proteomik, Molekularbiologie, Biotechnologie, Pharmazie und Biowissenschaften. Es bietet beispiellose Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in einem kompaktem Gerät.
Diese Pakete beinhalten den Kauf eines NanoDrop Ultra Geräts mit einer zusätzlichen Werkskalibrierung, die die Freischaltung der Acclaro Pro Software umfasst.
Avoid costly setbacks in your workflow with an understanding of sample quality like never before using the Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Microvolume UV-Vis Spectrophotometers Fluorometers. Innovative Thermo Scientific™ Acclaro™ Sample Intelligence technology is built into every instrument for improved measurement accuracy and contaminant identification. Quantify and qualify DNA, RNA, and protein samples in seconds with only 1–2 μL, and obtain full spectral data before you decide to use samples in downstream applications. Cuvette compatible models are available for additional flexibility.
Obtain the most complete information about the concentration and quality of your DNA or RNA samples by making absorbance or fluorescence measurements on the same instrument. The NanoDrop Ultra FL and NanoDrop UltraC FL are capable of both microvolume absorbance and fluorescence measurements, thanks to the inclusion of red and blue, solid state light emitting diodes (LEDs).
  • High sensitivity — More sensitive than absorbance — Based quantification with the ability to detect down to 0.05 ng/μL dsDNA or RNA user account access.
  • Sample prep calculator — Integrated reagent calculator determines amount of dye and buffer needed.
Streamlined workflow
  • Fully integrated qPCR recipe calculator — Use the built–in library of kits, or add your favorite, to let the software run the math for you. The qPCR recipe calculator suggests how to prepare the reaction based on your sample's concentration.
  • Auto Measure and Auto Blank functions — Multi-sample processing can be streamlined with instant measurements that occur when the pedestal arm is down. These functions can be turned ON or OFF with a single tap on the screen.
Advanced connectivity for data storage, printing and sharing
  • Export to the cloud — Export data directly to popular cloud storage services like Microsoft OneDrive, Google Drive, and Thermo Fisher Connect.
  • Direct LIMS integration — Send data directly into your LIMS with the assistance of an integrated RESTful API.
  • Easy data–to–printer options — Print your results directly from the NanoDrop Ultra instrument via Wi-Fi, Ethernet or USB printer connection; print exported data from your PC using the Nanodrop Ultra PC Control software.
  • Data Your Way — Customize and preview the information included in the data file prior to export to ensure it meets any downstream needs.
Accuracy beyond expectations with the Acclaro Pro Software
This bundle includes new versions of the most popular measurement applications, which are unlocked from the factory providing ± 5% Error throughout the absorbance dynamic range.
  • Accurate high concentration measurements — Absorbance measurements within 5% error up to 550 Abs (10 mm equivalent), up to 400 mg/mL IgG or 18,000 ng/μL.
  • Quick, dilution free process — Take triplicate measurements on the pedestal in under 2 minutes.
  • Enhanced calibration – bundled purchases get an additional calibration from the factory to calibrate the instrument for exceptional accuracy within the Acclaro Pro applications.
For research use only; not for diagnostic purposes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie NanoDrop
Typ ND UltraC + Acclaro Pro
Zur Verwendung mit (Geräte) NanoDrop Ultra Spectrophotometers and Fluorometers
Enthält USB flash drive containing the Acclaro Pro software for use with the NanoDrop Ultra Spectrophotometers and Fluorometers NanoDrop UltraC