missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nanog Antibody (CL5803) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61428AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nanog Monoclonal antibody specifically detects Nanog in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Nanog | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| FLJ12581, FLJ40451, hNanog, homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, homeobox transcription factor Nanog-delta 48, Nanog homeobox | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9H9S0, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Macroautophagy, mTOR Pathway, Neurodegeneration, Protein Turnover, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| 79923 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5803 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur