Learn More
Nanog Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18666064 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18666064 25 μg 25 Mikroliter
18624155 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18666064
Marke: Novus Biologicals NBP32135325ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Nanog Polyclonal antibody specifically detects Nanog in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Nanog
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias FLJ12581, FLJ40451, hNanog, homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, homeobox transcription factor Nanog-delta 48, Nanog homeobox
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MSVDPACPQSLPCFEASDCKESSPMPVICGPEENYPSLQMSSAEMPHTETVSPLPSSMDLLIQDSPD
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Macroautophagy, mTOR Pathway, Neurodegeneration, Protein Turnover, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79923
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG