Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) NAB Nanosep™ Zentrifugalgeräte für die Isolierung von Nukleinsäuren
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) ODNABC33
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Verschwenden Sie keine Restreagenzien, sondern verwenden Sie sie mit dem Nucleic Acid Binding™ universellen Zentrifugiergerät. Dieses Zentrifugiergerät kann auch mit intern zubereiteten oder handelsüblichen Puffern verwendet werden. Für unterschiedliche Ausgangsmaterialien stehen verschiedene Protokolle zum Download zur Verfügung.
Downstream-Prozesse:
Gereinigte Plasmid-DNA
- Restriktionsverdau
- Klonierung
- Sanger-Sequenzierung
Gereinigte genomische DNA
- qPCR
- Sequenzierung der nächsten Generation
Gereinigte Gesamt-RNA
- RT-PCR
- Aufbau von cDNA-Bibliotheken
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen.
Spezifikation
EFA:0,3 cm2 | |
Unsteril | |
24/Packung |
Glasfaser | |
Polypropylen | |
50 bis 500 μl |