Learn More
Cytiva Nanosep™ MF Zentrifugenvorrichtungen mit Bio-Inert™ Membran
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Enthält:
100/Packung
24/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
24 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Wildberry |
| Beschreibung | EFA:0,3 cm2 |
| Material (Membran) | Bio-Inert (modifiziertes Nylon) |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Enthält | 500/Packung |
| Volumen (metrisch) | 50 bis 500 μl (Probe) |