Learn More
Thermo Scientific™ nanoViper™ Anschlussysteme für das Vanquish™ Neo UHPLC-System
Artikelnummer. 18035766 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
20 µm
50 μm
Länge (metrisch):
350 mm
550 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
18035766 20 µm 550 mm 1 Stück
17837828 20 µm 350 mm 1 Stück
18872594 50 μm 550 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18035766 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6250.5260
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die quasi totvolumenfreien Kapillarverbindungen sorgen mit Ihrem Low-Flow-UHPLC-System für eine optimale Trenneffizienz.
Sorgen Sie mit den nahezu totvolumenfreien Thermo Scientific™ nanoViper™ Anschlusssystemen für eine optimale Trenneffizienz Ihres Thermo Scientific™ Vanquish™ Neo UHPLC-Systems. Die Kapillaren werden vormontiert geliefert und sind einfach zu installieren. So lässt sich das Gerät einfach und unproblematisch einrichten. Diese unter Hochdruck getesteten Verschraubungen (Fittings) sind UHPLC-kompatibel bei einem Druck bis 1.500 bar (21.750 psi). Die Kapillaren sind fingertight bis zu 1.200 bar. Für höhere Drücke wird ein Nanofluss-LC-Drehmomentwerkzeug empfohlen.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Robuste nano-flow-, Kapillar-Flow- und Mikro-Flow-LC-Leistung
  • Anziehkonstruktion ohne Ferrulen für nahezu totvolumenlose Verbindungen
  • Betriebsdrücke von bis zu 1.500 bar
  • Für Temperaturen bis zu 120 °C geeignet
Anwenderfreundlich
  • Fingertight-Design für Drücke bis zu 1200 bar
  • Einfaches Drehmomentwerkzeug zum Festziehen bei Drücken über 1.500 bar und für Applikationen mit Nano-Flussraten
  • Flexible, PEEK-ummantelte Fused-Silica-Kapillaren (1/32 in. AD)
  • Kein Zusammenbau von PEEK-Sleeve-Fittings
Flexibel
  • Kompatibel mit Ventilen und Säulen von nahezu jedem Hersteller
  • Passen in schmale Anschlüsse wie z. B. 10-Wege-Ventile
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Innendurchmessern
  • Empfohlene Anwendung
    • Fluidische Verbindungen für UHPLC-Niederflusssysteme
    Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC-Systeme sind standardmäßig mit dem nanoViper Fitting-System ausgestattet.
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Kapillarverbindungen in Flusspfaden von Low-Flow-UHPLC-Systemen
    Zur Verwendung mit (Geräte) Alle HPLC- und UHPLC-Systeme
    Material Ummanteltes Fused-Silica (Quartzglas)
    Max. Druck 1.500 bar
    Typ Kapillaren
    Länge (metrisch) 550 mm
    Innendurchmesser (metrisch) 20 µm
    Produktlinie nanoViper