Learn More
Trajan Scientific and Medical™ NanoVolume Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit für Injektionen mit kleinen Volumina
- Kits mit Ersatzkolben/-nadeln
- Die Kits sind aufeinander abgestimmt und müssen als Satz ersetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | NanoVolume Spritzen |
| Kanülen-Gauge | 26 g |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.155 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |