missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NANS Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30226901 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30226901 100 μL 100 Mikroliter
30227931 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30226901

Marke: Novus Biologicals NBP338112100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NANS Polyclonal antibody specifically detects NANS in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NANS
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias EC 2.5.1.56, EC 2.5.1.57, N-acetylneuraminate synthase, N-acetylneuraminate-9-phosphate synthase, N-acetylneuraminic acid phosphate synthase, N-acetylneuraminic acid synthasesialic acid phosphate synthase, SASsialic acid synthase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-359 of human NANS (NP_061819.2).,, Sequence:, AELVRSVRLVERALGSPTKQLLPCEMACNEKLGKSVVAKVKIPEGTILTMDMLTVKVGEPKGYPPEDIFNLVGKKVLVTVEEDDTIMEELVDNHGKKIKS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54187
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.