missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
NANS Polyclonal antibody specifically detects NANS in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NANS |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | EC 2.5.1.56, EC 2.5.1.57, N-acetylneuraminate synthase, N-acetylneuraminate-9-phosphate synthase, N-acetylneuraminic acid phosphate synthase, N-acetylneuraminic acid synthasesialic acid phosphate synthase, SASsialic acid synthase |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-359 of human NANS (NP_061819.2).,, Sequence:, AELVRSVRLVERALGSPTKQLLPCEMACNEKLGKSVVAKVKIPEGTILTMDMLTVKVGEPKGYPPEDIFNLVGKKVLVTVEEDDTIMEELVDNHGKKIKS |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?