Learn More
Naphazolinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473843 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473843 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3439505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Naphazoline Hydrochloride
CAS 550-99-2
Summenformel C14 H14 N2 . Cl H
Menge 5 g
Synonym Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(α-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-Name 2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 246.74
Formelmasse 246.0924