Learn More
(Naphthalin-1-yl)acetonitril (1-Naphthylacetonitril), Mikromol™
Artikelnummer. 17993796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993796 25 mg 25 Milligramm
17993146 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993796 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0075.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(Naphthalin-1-yl)acetonitril (1-Naphthylacetonitril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H9 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Naphazoline Imp. C (EP), (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile, Naphazoline Hydrochloride Impurity C, Naphazoline Nitrate Impurity C, Naphazoline Impurity C, Naphazoline Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
SMILES N#CCc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 2-Naphthalin-1-ylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Menge 25 mg
Formelmasse 167,0735 g/mol