Learn More
Naphthalin-2-ol (beta-Naphthol), Mikromol™
Artikelnummer. 30051692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051692 25 mg 25 Milligramm
17943866 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051692 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0731.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Naphthalin-2-ol (beta-Naphthol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Naphthol
CAS 135-19-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile beta-Naphthol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H8 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, beta-Hydroxynaphthalene, beta-Naphthyl alcohol, Tolnaftate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name Naphthalen-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Menge 25 mg
Formelmasse 144,0575 g/mol