Learn More
Naphthalin-1-Carbonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333556
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14498.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 86-53-3 | C11H7N | 153.184 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-53-3
Summenformel C11H7N
Molekulargewicht (g/mol) 153.184
MDL-Nummer MFCD00003866
InChI-Schlüssel YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
PubChem CID 6846
IUPAC-Name Naphthalin-1-Carbonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-1-carbonitrile
Schmelzpunkt 33°C to 38°C
Siedepunkt 299°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 971255
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 95%