Learn More
Naphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-D7 |
| CAS | 887-68-3 |
| Summenformel | C10 D7 H |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7 (7 CI, 8 CI, 9 CI), 1,2,3,4,5,6,7-Heptadeuterio-naphthalene, Naphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7: Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-D7 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1cc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterionaphthalene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.214 |
| Formelmasse | 135.107 g/mol |
| Mehr anzeigen |