Learn More
Naphthalin-2,3-dicarboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde |
| CAS | 7149-49-7 |
| Summenformel | C12 H8 O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H |
| SMILES | O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O |
| IUPAC-Name | Naphthalin-2,3-Dicarbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.19 |
| Formelmasse | 184.0524 |