Learn More
Naphthalin-2,3-dicarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30466625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466625 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN35600050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde
CAS 7149-49-7
Summenformel C12 H8 O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
SMILES O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O
IUPAC-Name Naphthalin-2,3-Dicarbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 184.19
Formelmasse 184.0524