Learn More
Naphthalin-2,7-disulfonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| CAS | 92-41-1 |
| Summenformel | C10 H8 O6 S2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-3-1-7-2-4-10(18(14,15)16)6-8(7)5-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Naphthalin-2,7-disulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.297 |
| Formelmasse | 287.976 |