Learn More
Naphthalin-2-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342276
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342276 5 g 5 Gramm
11352276 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11342276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03704.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 613-46-7 | C11H7N | 153.184 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-46-7
Summenformel C11H7N
Molekulargewicht (g/mol) 153.184
MDL-Nummer MFCD00016807
InChI-Schlüssel AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthonitrile, 2-cyanonaphthalene, 2-naphthalenecarbonitrile, 2-cyanonaphthylene, 2-naphthalenenitrile, beta-cyanonaphthalene, beta-naphthonitrile, .beta.-naphthonitrile, naphthalene-2-carbonitrile, 2-naphthylcyanide
PubChem CID 11944
IUPAC-Name Naphthalin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Siedepunkt 156°C to 158°C (12 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1363868
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 97%