Learn More
Naphthalin-2-Carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338135
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11338135 2 g 2 Gramm
11348135 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11338135
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08391.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2243-82-5 | C11H9NO | 171.199 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2243-82-5
Summenformel C11H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 171.199
MDL-Nummer MFCD00016812
InChI-Schlüssel JVXXKQIRGQDWOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthamide, 2-naphthalenecarboxamide, naphthalene-2-carboxylic acid amide, 2naphthylamide, beta-naphthamide, beta-naphthylamide, isonaphthoic amide, .beta.-naphthamid, 2-naphthamide #, .beta.-naphthamide
PubChem CID 75245
IUPAC-Name Naphthalin-2-Carboxamid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-carboxamide
Schmelzpunkt 193°C to 197°C
Menge 2 g
Beilstein 1101108
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 98%