Learn More
Naphthalin-2-sulfonsäure-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30473124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473124 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3785035G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthylsulfonic Acid
CAS 120-18-3
Summenformel C10 H8 O3 S
Menge 5 g
Synonym 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name naphthalin-2-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 208.234
Formelmasse 208.019