Learn More
Naphthalene-2-sulfonic Acid Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30475005
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30475005 10 g 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30475005
Marke: Toronto Research Chemicals TRCN37850310G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthylsulfonic Acid
CAS 120-18-3
Summenformel C10 H8 O3 S
Menge 10 g
Synonym 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name naphthalene-2-sulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 208.234
Formelmasse 208.019