Learn More
Naphthalin-2-Sulfonohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30408878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408878 100 mg -
30428651 500 mg 500 Milligramm
30417694 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN756615100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10151-46-9
Summenformel C10 H10 N2 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 222.264
Synonym (Naphthalen-2-yl)sulfonyl Hydrazine, (beta-Naphthylsulfonyl)hydrazine, 2-Naphthalenesulfonyl Hydrazide, 2-Naphthylsulfonyl Hydrazide2-Naphthylsulfonyl Hydrazine
IUPAC-Name Naphthalin-2-Sulfonohydrazid
SMILES NNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-sulfonohydrazide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c11-12-15(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12H,11H2
Formelmasse 222.046