Learn More
Naphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307678 50 g 50 Gramm
11327678 500 g 500 Gramm
11317678 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033347.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Früher wichtig bei der Herstellung von Farbstoffen, als Vorstufe zu Phthalsäureanhydrid
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-20-3
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001742
InChI-Schlüssel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-Name Naphthalin
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Dichte 0.9628 g/mL
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5821
Menge 50 g
UN-Nummer UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene,chloroform,CS2,ether; Insoluble in water; Soluble in alcohols,liquid ammonia,benzene,carbon tetrachloride,carbon disulfide,toluene,aniline,acetic acid,chloroform and butyric acid; Insoluble in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99.6%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene