Learn More
Naphthalin, ≥99 %, geeignet für die Szintillation, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10792601 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10792601 250 g Glasflasche 250 Gramm
10417960 5 g Glasflasche 5 Gramm
10124390 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10792601 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 180202500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-20-3
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001742
InChI-Schlüssel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-Name Naphthalin
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifications
Siedepunkt 218.0°C
Chemischer Name oder Material Naphthalene
Schmelzpunkt 79.0°C to 82.0°C
Namenshinweis 99+%
Physikalische Form Pulver
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9900g/mL
Farbe Beige bis lachsrot
Menge 250 g
Flammpunkt 78°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Merck Index 15, 6455
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥99%
Relative Dichte 0.99
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Naphthalene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.