Learn More
Naphthalin-d8, für die NMR-Spektrometrie, ≥98 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647504 5g Glasflasche 5 Gramm
10605052 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10647504 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174960050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 €
    260.00 € / 5 Gramm
    Sparen 34.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1146-65-2 | C10H8 | 136.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1146-65-2
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 136.22
MDL-Nummer MFCD00001743
InChI-Schlüssel UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Synonym naphthalene-d8, 2h8 naphthalene, perdeuteronaphthalene, naphthalene d8, perdeuterated naphthalene, 2 h? naphthalene, naphthalene-d8, analytical standard, naphthalene-d8 >98.0 atom % d, naphthalene d8 10 microg/ml in cyclohexane
PubChem CID 92148
IUPAC-Name (²H₈)naphthalene
SMILES [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-d8
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Farbe Weiß
Namenshinweis For NMR
Deuterium (D) Min. 98,0%
Flammpunkt 78°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5g
Schmelzpunkt 81.0°C to 83.0°C
Strukturformel C10D8
Formelmasse 136.22
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene-d8
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.