Learn More
Naphthalin, TRC
Product Code. 18013820
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Unit Size:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18013820 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18013820 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN34560050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Naphthalene
CAS 91-20-3
Summenformel C10 H8
Menge 50 g
Synonym Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar
InChI-Formel InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
SMILES c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name Naphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.0626