Learn More
Naphthol AS-BI Phosphat, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10474705 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10474705 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10127750 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10474705
Marke: Thermo Scientific Acros 415311000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1919-91-1 | C18H15BrNO6P | 452.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1919-91-1
Summenformel C18H15BrNO6P
Molekulargewicht (g/mol) 452.2
MDL-Nummer MFCD00004058
InChI-Schlüssel HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthol as-bi phosphate, naphthol as bi phosphate, 7-bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate, 2-naphthalenecarboxamide, 7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy, naphthol as-bi phosphoric acid, naphthol as-bi phosphoric acid solution, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl oxyphosphonic acid, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl dihydrogen phosphate, 2-naphthalenecarboxamide,7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy-, sodium salt 1:2, naphthol as-bl phosphate
PubChem CID 74715
IUPAC-Name [6-Brom-3-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]naphthalen-2-yl]-dihydrogenphosphat
SMILES COC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=C(C=C3C=CC(=CC3=C2)Br)OP(=O)(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Naphthol AS-BI phosphate
CAS Min. % 91.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: partly soluble
Formelmasse 452.2
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Naphthol AS-BI phosphate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.