missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Naphtholgrün B

Artikelnummer. p-7024083
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11443817 25 g 25 Gramm
11453817 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11443817

Marke: Thermo Scientific Chemicals A18268.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol

It finds its applications as a leather and fur dye and as a biological stain.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als Leder- und Pelzfarbstoff und als biologisches Färbemittel verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (160 mg/ml bei 20 °C), Ethanol (0.9 mg/ml) und Ethylen (9 mg/ml).

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 19381-50-1
Summenformel C30H18FeN3Na3O15S3
Molekulargewicht (g/mol) 881.474
MDL-Nummer MFCD00003886
InChI-Schlüssel VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Green 1; C.I. 10020
PubChem CID 14598749
IUPAC-Name Trisodium;6-Hydroxy-5-Nitrosonaphthalin-2-Sulfonat;Eisen
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Naphthol Green B
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (160mg/ml at 20°C),ethanol (0.9mg/ml),and ethylene (9mg/ml).
Formelmasse 878.47
Menge 25 g

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.