Learn More
Naphtholgelb S
Artikelnummer. 11449896
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449896 250 g 250 Gramm
11439896 50 g 50 Gramm
11429896 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20872.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 846-70-8
Summenformel C10H4N2Na2O8S
Molekulargewicht (g/mol) 358.188
MDL-Nummer MFCD00003958
InChI-Schlüssel CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 10316; 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 2724063
ChEBI CHEBI:87219
IUPAC-Name Dinatrium5,7-8-Oxidaonaphthalin-2-Sulfonat
SMILES C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)[O-])C(=C(C=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthol Yellow S
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 2708476
Merck Index 14,6393
Formelmasse 358.2
Menge 250 g