Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Naphtholphthalein, rein, Indikator
Artikelnummer. 10287153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10287153 1 g Glasflasche 1 Gramm
10286340 5 g Glasflasche 5 Gramm
10093463 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10287153
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190120010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 596-01-0 | C28H18O4 | 418.448 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-01-0
Summenformel C28H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 418.448
MDL-Nummer MFCD00036202
InChI-Schlüssel HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68993
IUPAC-Name 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Spezifikation
Extinktion 550 min. (at lamda max)
Chemischer Name oder Material α-Naphtholphthalein
Schmelzpunkt 240.0°C to 250.0°C
Beilstein 18, I, 384
Merck Index 15, 6474
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 648 to 654nm (in 0.1N NaOH)
Formelmasse 418.45
Verlust bei Trocknung 5% max. (110°C, 1 hr.)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 7.3 (pinkish-yellow) to pH 8.7 (greenish--blue)
Farbe Beige bis Rosa oder Braun
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver