Learn More
Naproxen, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30458194
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30458194 1 mL 1 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458194
Marke: Lipomed LPMNPR17181LM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Naproxen, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naproxen
CAS 22204-53-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Naproxen
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H14 O3
Konzentration 1 mg/mL
Synonym (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
Menge 1 mL
Formelmasse 230.0943 g/mol