Learn More
Naproxen, 99.3%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491721 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. Menge
11491721 5 g
11401731 25 g
2 options
Artikelnummer. 11491721
Marke: MP Biomedicals 0219024705
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 22204-53-1
Summenformel C14H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.263
InChI-Schlüssel CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Synonym naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
IUPAC-Name (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propansäure
SMILES CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naproxen
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.993
Menge 5 g
Formelmasse 230.3
Physikalische Form Pulver