Learn More
Naproxen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11481721 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
Artikelnummer. Menge
11481721 1 g
11411731 50 g
2 options
Artikelnummer. 11481721
Marke: MP Biomedicals 0219024701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 22204-53-1
Summenformel C14H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.263
InChI-Schlüssel CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Synonym naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
IUPAC-Name (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propansäure
SMILES CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Spezifikation
Menge 1 g